Allmän beskrivning
- Laktobionsyra är en aldonsyra som genereras från laktosoxidation som har antioxidant-, kelatbildande och fuktbevarande egenskaper
- Laktobionsyra kan kelera metalljoner och minska oxidativ skada
- Kan användas vid syntes av nanomaterial och nanopartiklar för läkemedelsleverans
- Har visat sig öka lösligheten av makrolidantibiotika
Användningsområden
- Laboratoriestudier har visat att laktobionsyratillförsel minskade atopisk dermatit i en musmodell av hudsjukdom
- Laktobionsyra har visat sig hämma galectin-1 hos råttor
- Har använts inom nanoteknik för att förbättra lösligheten av kitosanhydrogeler eller som ett nanopartikelkonjugat för att främja inriktning mot cancerterapier mot tumörer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lactobionic acid |
| Namnnotering | 97% |
| Färg | Vitt |
| Förlust vid torkning | Max 5%. |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 31, 415 |
| Merck Index | 15, 5391 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.