Läs mer
Laktobionsyra, 97 %
Produktkod. 15437699
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437699 25 g 25g
15447699 100 g 100g
15457699 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15437699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66368.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1102.78 SEK
    990.65 SEK / 25g
    Save 112.13 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 96-82-2 | C12H22O12 | 358,296 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-82-2
Molekylformel C12H22O12
Molekylvikt (g/mol) 358.296
MDL-nummer MFCD00078147
InChI-nyckel JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
Synonym lactobionic acid, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-gluconic acid, unii-65r938s4dv, 4-beta-d-galactosido-d-gluconic acid, dsstox_cid_28787, dsstox_rid_83056, dsstox_gsid_48861, lactobionicacid, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanoic acid, prestwick_560
PubChem CID 7314
ChEBI CHEBI:55481
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxi-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxihexansyra
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactobionic acid
Smältpunkt 113°C to 118°C
Färg Vitt
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,5342
Löslighetsinformation Soluble in water
Optisk rotation +25° (c=10 in Water)
Formel vikt 358.3
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.