Läs mer
Laktobionsyra, TRC
Produktkod. 30473115
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30473115 10 g
1 options
Produktkod. 30473115 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL11380010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactobionic acid
CAS 96-82-2
Molekylformel C12 H22 O12
Kvantitet 10 g
Synonym D-Gluconic acid, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, Lactobionic acid (7CI,8CI), Lactonic acid (6CI), 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid, 4-(β-D-Galactosido)-D-gluconic acid, 4-O-β-Galactopyranosyl-D-gluconic acid, D-Lactobionic acid, Galactosylgluconic acid
InChI formel InChI=1S/C12H22O12/c13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12/h3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22)/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+/m1/s1
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxyhexansyra
Molekylvikt (g/mol) 358.3
Formel vikt 358.1111