Läs mer
Lactofen (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lactofen |
| CAS | 77501-63-4 |
| Molekylformel | C19 H15 Cl F3 N O7 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate, Cobra, Cobra (herbicide), Lactofen, PPG 844, Phoenix, Phoenix (herbicide) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15ClF3NO7/c1-3-29-17(25)10(2)30-18(26)13-9-12(5-6-15(13)24(27)28)31-16-7-4-11(8-14(16)20)19(21,22)23/h4-10H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C)OC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl) 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.77 |
| Formel vikt | 461.0489 |