Läs mer
Lactoferrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lactoferrin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C141H224N46O29S3/c1-11-77(6)111-133(212)186-112(80(9)189)134(213)183-106(130(209)184-110(76(4)5)132(211)176-97(49-32-61-161-141(155)156)120(199)170-93(45-28-57-157-137(147)148)116(195)166-78(7)113(192)180-103(136(215)216)66-82-36-16-13-17-37-82)74-219-218-73-105(182-123(202)90(42-22-25-54-142)167-114(193)87(145)65-81-34-14-12-15-35-81)129(208)173-95(47-30-59-159-139(151)152)118(197)171-96(48-31-60-160-140(153)154)122(201)178-102(68-84-70-163-89-41-21-19-39-86(84)89)127(206)174-98(51-52-108(146)190)124(203)179-101(67-83-69-162-88-40-20-18-38-85(83)88)126(205)172-94(46-29-58-158-138(149)150)119(198)175-99(53-63-217-10)125(204)169-91(43-23-26-55-143)117(196)168-92(44-24-27-56-144)121(200)177-100(64-75(2)3)115(194)164-71-109(191)165-79(8)135(214)187-62-33-50-107(187)131(210)181-104(72-188)128(207)185-111/h12-21,34-41,69-70,75-80,87,90-107,110-112,162-163,188-189H,11,22-33,42-68,71-74,142-145H2,1-10H3,(H2,146,190)(H,164,194)(H,165,191)(H,166,195)(H,167,193)(H,168,196)(H,169,204)(H,170,199)(H,171,197)(H,172,205)(H,173,208)(H,174,206)(H,175,198)(H,176,211)(H,177,200)(H,178,201)(H,179,203)(H,180,192)(H,181,210)(H,182,202)(H,183,213)(H,184,209)(H,185,207)(H,186,212)(H,215,216)(H4,147,148,157)(H4,149,150,158)(H4,151,152,159)(H4,153,154,160)(H4,155,156,161)/t77-,78-,79-,80+,87-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,110-,111-,112-/m0/s1 |
| Formel vikt | 3121.6629 |