Läs mer
Lactosamine (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lactosamine |
| CAS | 13000-25-4 |
| Molekylformel | C12H23NO10 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Amino-2-deoxy-4-O-beta-D-galactopyranosyl-D-glucose |
| LEDER | N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.31 |