missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lactose-3’-sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lactose-3'-sulfate |
| CAS | 159358-51-7 |
| Molekylformel | C12 H22 O14 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O14S/c13-1-3-5(15)10(26-27(20,21)22)8(18)12(24-3)25-9-4(2-14)23-11(19)7(17)6(9)16/h3-19H,1-2H2,(H,20,21,22)/t3-,4-,5+,6-,7-,8-,9-,10+,11?,12+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](OS(=O)(=O)O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-4-yl] hydrogen sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.36 |
| Formel vikt | 422.073 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?