Läs mer
Lactose, MedChemExpress
Produktkod. 16402379
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16402379 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16402379 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2123
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress Lactose, a major sugar in the milk of most species, could regulate human’s intestinal microflora.
Lactose, a major sugar in the milk of most species, could regulate human’s intestinal microflora.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactose
CAS 63-42-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H22O11
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (292.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (146.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO)O1
Molekylvikt (g/mol) 342.3
Formel vikt 342.3
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism