Läs mer
Lactose Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fine Powder, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsDescription
Lactose Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fine Powder
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | 219°C |
| Färg | White |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Kvantitet | 500 g |
| InChI-nyckel | WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N |
| LEDER | C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O |
| IUPAC-namn | (3S,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.312 |
| Formel vikt | 360.3g/mol |
| Fysisk form | Solid |