Läs mer
Lactose Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fine Powder, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Lactose Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fine Powder
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 219°C |
| Färg | White |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Kvantitet | 1 kg |
| InChI-nyckel | WSVLPVUVIUVCRA-RJMJUYIDSA-N |
| LEDER | O.OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.31 |
| Formel vikt | 360.3g/mol |
| Fysisk form | Solid |