Läs mer
Lactose Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fine Powder, Fisher Chemical™
Produktkod. 10427070 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10427070 1 kg Plastic powder jar 1kg
1 options
Produktkod. 10427070 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/0200/60
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 63-42-3
MDL-nummer 71587
Specifikationer
Smältpunkt 219°C
Färg White
Förpackning Plastic powder jar
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 360.3g/mol
Fysisk form Solid
Produktbeteckning
  • Laktos monohydrat