Läs mer
Laktosmonohydrat, LoGiCal
Beskrivning
Laktosmonohydrat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Lactose Monohydrate |
| CAS | 5989-81-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | alpha-Lactose Monohydrate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C12 H22 O11 . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Aeroflo 20, Aeroflo 65, Aeroflo 95, Flowlac 200, GranuLac 200, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H22O11.H2O/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;/h3-20 H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+;/m1./s1 |
| LEDER | O.OC[C@H]1 O[C@@H](O[C@H]2 [C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2 CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1 O |
| IUPAC-namn | (2 R,3 R,4 S,5 R,6 S)-2-(hydroxymetyl)-6-[(2 R,3 S,4 R,5 R,6 S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymetyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol; hydratera |
| Visa mer |