Läs mer
Lactose Monohydrate, Millipore™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 202°C |
| MDL-nummer | MFCD00064074 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose, Lactose monohydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.30 (anhydrous basis) |
| Kvalitet | Research |