Läs mer
Laktos, Monohydrat, Pulver, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 15577994 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15577994 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
1 options
Produktkod. 15577994 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 225005
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactose
Namnnotering Monohydrate
CAS 64044-51-5
Förpackning Poly flaska
Molekylformel C12H24O12
Kvantitet 2.5 kg
Densitet 1L = 1.53kg
Synonym d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
InChI-nyckel WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
IUPAC-namn (3S,6R)-2-(hydroximetyl)-6-[(3R,6R)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3,4,5-triol;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 360.312
PubChem CID 133126686
Formel vikt 360.32
Kvalitet Multi-Compendial/NF
Fysisk form Pulver