Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lactose |
| Namnnotering | Monohydrate |
| Förpackning | Poly flaska |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Densitet | 1L = 1.53kg |
| Formel vikt | 360.32 |
| Kvalitet | NF |
| Fysisk form | Pulver |