Läs mer
Lactose octaacetate, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31109230
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
31109230 100 g
1 options
Produktkod. 31109230 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD135780100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactose octaacetate
CAS 6291-42-5
Molekylformel C28H38O19
MDL-nummer MFCD00064040
Kvantitet 100 g
LEDER CC(OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@H]2[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)O[C@@H]2COC(C)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 678.59
Procent renhet 95%