Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Laktosoktaacetat, 98 %
Produktkod. 15458149
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458149 5 g 5g
15468149 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458149 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66695.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6291-42-5 | C28H38O19 | 678.593 g/mol
Laktosoktaacetat används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Laktosoktaacetat används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Löslig
i kloroform
Anmärkningar
Skyddas mot värme. Inkompatibel med värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6291-42-5
Molekylformel C28H38O19
Molekylvikt (g/mol) 678.593
MDL-nummer MFCD00064040
InChI-nyckel WOTQVEKSRLZRSX-SJSKHYGQSA-N
Synonym lactose octaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-acetyloxy methyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate, 4-o-2-o,3-o,4-o,6-o-tetraacetyl-alpha-d-galactopyranosyl-beta-d-glucopyranose tetraacetate
PubChem CID 11767585
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxi-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-(acetyloximetyl)oxan-2-yl]oxioxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC2C(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactose octaacetate
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in chloroform
Formel vikt 678.59
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.