Läs mer
Laktosoktacetat, TRC
Produktkod. 30472150
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30472150 100 g
1 options
Produktkod. 30472150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL115000100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactose Octaacetate
CAS 6291-42-5
Molekylformel C28 H38 O19
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21+,22-,23+,24+,25-,26-,27-,28+/m1/s1
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxi-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-(acetyloxmetyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]metylacetat
Molekylvikt (g/mol) 678.59
Formel vikt 678.2007