missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lactose Olamine Adduct (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lactose Olamine Adduct |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27NO11/c16-2-1-15-13-10(22)9(21)12(6(4-18)24-13)26-14-11(23)8(20)7(19)5(3-17)25-14/h5-23H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-,13+,14+/m1/s1 |
| Formel vikt | 385.158 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?