Läs mer
Lactulose, >95%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lactulose |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 342.1162 |
| Procent renhet | >95% |