Läs mer
Thermo Scientific Chemicals laktulos, 99+%
Produktkod. 10453025 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10453025 5 g Glasflaska 5g
10378500 25 g Glasflaska 25g
11946901 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10453025 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 225930050
Request Bulk or Custom Format
Lactulose, CAS # 4618-18-2, is a synthetic galactosylfructose-containing disaccharide that is similar to lactose in structure. | CAS: 4618-18-2 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• Laktulos är en disackarid som inte absorberas under normal matsmältning
• Kan fungera som ett laxermedel och kan fånga NH3 (ammoniak) i
tjocktarmen. Användning
•Lämplig för forskning om bakteriell metabolism och in vivo för fysiologiska experiment
• Avsedd för biokemiapplikationer
Litteraturreferenser
Guarino, MPL.; Altomare, A.; Emerenziani, S.; Di Rosa, C.; Ribolsi, M.; Balestrieri, P.; Iovino, P.; Rocchi, G.; Cicala, M. Verkningsmekanismer för prebiotika och deras effekter på gastrointestinala störningar hos vuxna. Näringsämnen. 2020, 12(4), 1037.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4618-18-2
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.297
InChI-nyckel JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
Synonym lactulose
PubChem CID 131839611
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-3-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactulose
Färg Vitt
pH 3.0 to 7.0 (6% aq. soln.)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Specifikt rotationsförhållande − 47.00 (20.00°C c=5,H2O,12hr)
Specifik rotation -46.0° to -50.0° (20°C, 589nm) (c=5, H2O, ammonia) on anhydrous substance
Formel vikt 342.28
Procent renhet ≥99.0% (on anhydrous substance) (HPLC)
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.