Allmän beskrivning
• Laktulos är en disackarid som inte absorberas under normal matsmältning
• Kan fungera som ett laxermedel och kan fånga NH3 (ammoniak) i
tjocktarmen. Användning
•Lämplig för forskning om bakteriell metabolism och in vivo för fysiologiska experiment
• Avsedd för biokemiapplikationer
Litteraturreferenser
Guarino, MPL.; Altomare, A.; Emerenziani, S.; Di Rosa, C.; Ribolsi, M.; Balestrieri, P.; Iovino, P.; Rocchi, G.; Cicala, M. Verkningsmekanismer för prebiotika och deras effekter på gastrointestinala störningar hos vuxna. Näringsämnen. 2020, 12(4), 1037.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lactulose |
| Färg | Vitt |
| pH | 3.0 to 7.0 (6% aq. soln.) |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99+% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 100 g |
| Specifikt rotationsförhållande | − 47.00 (20.00°C c=5,H2O,12hr) |
| Specifik rotation | -46.0° to -50.0° (20°C, 589nm) (c=5, H2O, ammonia) on anhydrous substance |
| Formel vikt | 342.28 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.