Läs mer
laktulos, 99,3 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11477372 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477372 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11477372 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215393205
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactulose
CAS 4618-18-2
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.993
Molekylformel C12H22O11
Kvantitet 5 g
Synonym lactulose
InChI-nyckel JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-3-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 342.297
PubChem CID 131839611
Formel vikt 342.3
Fysisk form Pulver