Läs mer
Thermo Scientific Chemicals laktulos, 99%
Produktkod. 15452979
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452979 25 g 25g
15462979 50 g 50g
15472979 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15452979 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60160.14
Request Bulk or Custom Format
Ett syntetiskt socker
Det absorberas inte i tarmen och används ofta vid behandling av förstoppning och leverencefalopati. aktulos är också en livsmedelsingrediens, mer känd som galaktofruktos, med söt smak och erbjuder fördelaktiga hälsofördelar på matsmältningshälsan. Används även som test av bakteriell överväxt i tunntarmen (SIBO).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i vatten
(76,4 %) vid 30 C, °vatten (81 %) vid 60 C °och vatten (>86 %) vid 90 C °och metanol.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4618-18-2
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.297
MDL-nummer MFCD00151469
InChI-nyckel JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
Synonym lactulose
PubChem CID 131839611
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-3-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactulose
Smältpunkt 169°C
Färg Vitt
Densitet 1.32
Kvantitet 25 g
Beilstein 93773
Merck Index 14,5346
Löslighetsinformation Soluble in water (76.4%) at 30°C,water (81%) at 60°C,and water (>86%) at 90°C and methanol.
Formel vikt 342.3
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.