Läs mer
Lactulose, MedChemExpress
Produktkod. 16458656
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458656 100 mg
1 options
Produktkod. 16458656 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1172
MedChemExpress Lactulose is a non-absortable sugar used in the treatment of constipation and hepatic encephalopathy.
Lactulose is a non-absortable sugar used in the treatment of constipation and hepatic encephalopathy.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactulose
CAS 4618-18-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H22O11
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (292.14 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (73.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER OCC([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](CO)O1)O)O)O)O)=O
Molekylvikt (g/mol) 342.3
Formel vikt 342.3
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder