Läs mer
laktulos, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487372 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487372 25 g 25g
11497372 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487372 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215393225
Används vid behandling av kronisk förstoppning, SIBO och leverencefalopati. MP Biomedicals laktulos är en syntetisk, osmältbar disackarid (dubbelsocker) bildad av en molekyl vardera av fruktos och galaktos (monosackarider). Den används också
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4618-18-2
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.297
InChI-nyckel JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
Synonym lactulose
PubChem CID 131839611
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-3-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
Specifications
pH 5.5 to 6.5 (1% aq. soln.)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in 5% of water (colorless)
Optisk rotation −45 to −52° (c=5, water, 24 hrs)
Formel vikt 342.3
Procent renhet ∼98%
Fysisk form Pulver