Specifications
| pH | 5.5 to 6.5 (1% aq. soln.) |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighetsinformation | Soluble in 5% of water (colorless) |
| Optisk rotation | −45 to −52° (c=5, water, 24 hrs) |
| Formel vikt | 342.3 |
| Procent renhet | ∼98% |
| Fysisk form | Pulver |