Läs mer
laktulos, MP Biomedicals™
Produktkod. 11497372 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497372 100 g 100g
11487372 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497372 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215393280
Används vid behandling av kronisk förstoppning, SIBO och leverencefalopati. MP Biomedicals laktulos är en syntetisk, osmältbar disackarid (dubbelsocker) bildad av en molekyl vardera av fruktos och galaktos (monosackarider). Den används också
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4618-18-2
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.297
InChI-nyckel JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
Synonym lactulose
PubChem CID 131839611
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-3-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
Specifikationer
pH 5.5 to 6.5 (1% aq. soln.)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in 5% of water (colorless)
Optisk rotation −45 to −52° (c=5, water, 24 hrs)
Formel vikt 342.3
Procent renhet ∼98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lactulose
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactulose