missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Uvex™ Damkappa 7463-Vit

Produktkod. 17225701 Handla allt Uvex Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17225701

Brand: Uvex™ 8825809

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Genomtänkt funktionalitet, sportig design, spännande färgkontraster, ovanliga materialkombinationer och ett snitt som sitter som handen i handsken.

  • Kvinnors kappa
  • Material: 66,5% polyester, 32% bomull, 1,5% antistatisk. Fibrer, 245 g/m²
  • Färg vit
  • Högsta skydd med antistat.
  • Fiber - optimal laddningsminskning
  • Hög uppstående armkonstruktion
  • Bröstficka till vänster
  • Två sidfickor
  • Uppfällbara kragestandarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Storlekar: XS-4XL
  • Normaltvätt 60° C, blek ej, torka Torktumlare, stryk 2 poäng, kem. Rengöring mi perkloretylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek Liten
Kön Kvinnors
Material Bomull
Färg Vitt
Förslutningstyp Tryckknappar
Manschettstil Tunneliserad elastisk
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Stil Standard Length
Antal fickor 2
Tjocklek 245 g/m²
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.