Beskrivning
- Kvinnors kappa
- Material: 66,5% polyester, 32% bomull, 1,5% antistatisk. Fibrer, 245 g/m²
- Färg vit
- Högsta skydd med antistat.
- Fiber - optimal laddningsminskning
- Hög uppstående armkonstruktion
- Bröstficka till vänster
- Två sidfickor
- Uppfällbara kragestandarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Storlekar: XS-4XL
- Normaltvätt 60° C, blek ej, torka Torktumlare, stryk 2 poäng, kem. Rengöring mi perkloretylen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Allmän labbrock |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Kvinnors |
| Material | Bomull |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Tryckknappar |
| Manschettstil | Tunneliserad elastisk |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Hold (Håll) |
| Visa mer |