Läs mer
Bochem™ Slev Skopa
Produktkod. 10070841
Kapacitet (metrisk):
200 mL
380 mL
Längd (metrisk):
300 mm
400 mm
Produktkod. 10070841
Brand: Bochem™ 8793
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Ladle Scoop är tillverkad av rostfritt stål och har ett rundat handtag.
  • Rostfritt stål
  • Rundat handtag
  • 8 mm handtagsdiameter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Material Rostfritt stål (18/10)
Typ av handtag Rundat handtag
Längd (metrisk) 300 mm