Läs mer
Bochem™ Slev Skopa
Kapacitet (metrisk):
200 ml
380 ml
Längd (metrisk):
300 mm
400 mm
Beskrivning
- Rostfritt stål
- Rundat handtag
- 8 mm handtagsdiameter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Typ av handtag | Rundat handtag |
| Längd (metrisk) | 300 mm |