Learn More
Laduviglusib monohydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443598
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
16443598 10 mg
16429996 50 mg
16406327 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16443598 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10182A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Laduviglusib (CHIR-99021) monohydrochloride is a potent and selective GSK-3α/β inhibitor with IC50s of 10 nM and 6.7 nM.
Laduviglusib monohydrochloride shows >500-fold selectivity for GSK-3 over CDC2, ERK2 and other protein kinases. Laduviglusib monohydrochloride is also a potent Wnt/β-catenin signaling pathway activator. Laduviglusib monohydrochloride enhances mouse and human embryonic stem cells self-renewal. Laduviglusib monohydrochloride induces autophagy.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Laduviglusib monohydrochloride
CAS 1797989-42-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H19Cl3N8
Kvantitet 10 mg
Synonym CHIR-99021 monohydrochlorideCT99021 monohydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 60 mg/mL (119.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (14.23 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CC1=CC=C(NCCNC2=NC=C(C3=NC=C(C)N3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)=N2)N=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 501.8
Formel vikt 501.8
Procent renhet 98.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.