Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-provbuffert, icke-reducerande (4X)
Produktkod. 15405809
Change view
Kvantitet:
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405809 25 ml 25ml
15415809 50 ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405809 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63615.AC
 Begränsad artikel
I lager
Laemmli SDS-provbuffert används för att förbereda proteinprover i Laemmli SDS-PAGE-systemet.
Laemmli SDS provbuffert används för beredning av proteinprov som ska användas i Laemmli SDS-PAGE-systemet. SDS-tvättmedlet denaturerar proteinerna och underenheterna och ger var och en en övergripande negativ laddning så att var och en kommer att separera baserat på storlek. Bromfenolblått fungerar som en färgämnesfront som löper före proteinerna och tjänar också till att göra det lättare att se provet under laddning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Laemmli SDS provbuffert består av flera föreningar, inklusive 375 mM Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % glycerol, 9 %β -merkaptoetanol, 0,03 % bromfenolblått
  • SDS-föreningen som finns i Laemmli SDS-provbufferten binder icke-kovalent till proteiner. SDS är negativt laddat och kan maskera den inneboende laddningen av proteinet det binder
Ansökan
  • Laemmli SDS-provbuffert används för att denaturera proteiner och för proteinprovberedning som ska användas i SDS-PAGE-systemet
  • Denna provbuffert används som ett elektroforetiskt färgämne för denaturering av proteiner och övervakning av framsidan av löpgelen
  • Den används också för analys av polyakrylamidproteingel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Koncentration 4X
Form Vätska
För användning med (applikation) Laemmli SDS-SIDA
Kvantitet 25 ml
Produkttyp Provladdningsbuffert
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.