Läs mer
Thermo Scientific™ Laemmli SDS Sample Buffer med Pyronin Y, reducerande, 4X
Kvantitet:
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
50ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rosa |
| Koncentration | 4X |
| Produkttyp | Provladdningsbuffert |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Laemmli SDS-SIDA |
| Kvantitet | 25 ml |