Läs mer
Lafutidine, MedChemExpress
Beskrivning
Lafutidine (FRG-8813) is a histamine H2-receptor antagonist (H2RA), with proven gastric mucosal protective effects. Lafutidine can be used for the research of gastroesophageal reflux disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lafutidine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 118288-08-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H29N3O4S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | FRG-8813 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.86 mM) |
| Visa mer |