Läs mer
Lafutidine Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lafutidine Sulfone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29N3O5S/c26-21(18-31(27,28)17-20-7-6-14-29-20)23-9-2-5-13-30-22-15-19(8-10-24-22)16-25-11-3-1-4-12-25/h2,5-8,10,14-15H,1,3-4,9,11-13,16-18H2,(H,23,26)/b5-2- |
| Formel vikt | 447.1828 |