Läs mer
Lonza™ LAL-reagensklassade 96-brunnars plattor
:
Typ: LAL Reagent Grade Multi Well Plate
Beskrivning
Limulus Amebocyte Lysate (LAL)-analyser används för att detektera gramnegativa bakteriella endotoxiner. De utförs i allmänhet med ett LAL-reagenskit, en mikroplatta med 96 brunnar och en inkuberande absorbansplattläsare (och ofta lämplig detektionsprogramvara). Dessa mikroplattor är designade för användning med:
- QCL-1000™ Endpoint kromogen LAL-analys
- Kinetic-QCL™ Kinetisk kromogen LAL-analys
- PYROGENT-5000™ Kinetisk turbidimetrisk LAL-analys
- PryoGene™ rFC-analys
Specifikationer
Specifikationer
| Certifierad | <0,0005 EU/brunn endotoxin |
| Formatera | Standard |
| Beskrivning | Individuellt inslagna |
| Array | 8 x 12 |
| Produkttyp | LAL Reagens Grade Multi Well Plate |
| Antal Wells | 96 |
| För användning med (applikation) |
|
| Kvantitet | 50/Pk. |