Läs mer
Lambda-Cyhalothrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | lambda-Cyhalothrin |
| Analyt- eller komponentnamn | lambda-Cyhalothrin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-/t17-,18+,20-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 449.1 |
| Procent renhet | >95% |