Läs mer
Corning™ Lambda™ EliteMax halvautomatisk bänkpipett
Handla allt Corning Produkter
:
Lambda™ EliteMax halvautomatisk bänkpipett - Inkluderar: Pipettor, Pekskärmskontroll, Extern strömförsörjning, Stående adapter i rostfritt stål, Strömsladdar (USA, EU, Storbritannien, CH), Instruktionsmanual, Kalibreringscertifikat
Beskrivning
De Corning™ Lambda™ EliteMax Semi-automated Benchtop Pipettor kan utföra en mängd olika vätskehanteringsuppgifter inklusive:
- Plåtfyllning från reagensbehållare
- Serieutspädningar, platta-till-platta-överföringar, rör-till-rör-överföringar och plattreplikering
- Väl-till-brunn-överföringar (körsbärsplockningsprotokoll endast för enkanalshuvud). Enheten levereras med ett enkanaligt och 12-kanaligt huvud installerat.
- Exakt och exakt överföring av vätskor och föreningar mellan mikroplattor
- Överföring per rad eller kolumn
Mer komplexa applikationer kan utföras såsom provberedning, tidsinställd reaktion, PCR-beredning och cellbaserade analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 20μ L<± 2,0%; 100μ L<± 1,5%; 200μ L<± 1,0 % |
| Produkttyp | Halvautomatisk bänkpipett |
| Enheten håller | Enkanals-, 12-kanals, 24-kanals och anpassade kanalhuvuden |
| Kanaler | 1, 12 |
| Volym (metrisk) | 1 till 200μ L |
| För användning med (utrustning) | Corning™ Lambda™ EliteMax pipettspetsar |
| Inkluderar | Corning™ Lambda™ EliteMax Semi-automated Benchtop Pipettor, Pekskärmskontroll med programvara och licens, Extern strömförsörjning, Porträttadapter i rostfritt stål, Strömsladdar (USA, EU, UK, CH), Instruktionsmanual, Kalibreringscertifikat |
| Typ av tallrik | 96-brunnars standard, grund, djup brunn, mikrocentrifug, V-, U- och plattbotten |
| Precision | 20μ L< 1,5% CV; 100μ L< 1,0% CV; 200μ L< 0,7 % CV |
| Temperatur (metrisk) | 5 °C till 40 °C (relativ luftfuktighet 80 °C% upp till 30 °C eller 45% relativ luftfuktighet vid 40 °C) |
| Visa mer |