Läs mer
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 8 flerkanalspipetter, autoklaverbara
Produktkod. 16399911 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
10 till 200μ L
30 till 300μ l
5-50μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
16399911 0,5 till 10μ l -
16309921 5-50μ L Varje
16319921 10 till 200μ L -
16329921 30 till 300μ l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16399911 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7335.00 SEK
    6851.58 SEK / Paket med 1
    Save 483.42 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 8 flerkanalspipetter har konstruerats för att ge högsta nivåer av ergonomi, noggrannhet och precision.
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ pipettrar har konstruerats för att ge högsta nivåer av ergonomi, noggrannhet och precision. Lättviktskonstruktion, konturform på handtaget och 4-siffrig räknare designades för att säkerställa bekväm pipettering. Alla pipetter har mjuka kolvrörelser och extremt låga pipeteringskrafter för att minska belastningen på handleden och tröttheten (RSI). Färgade tryckknappar (ingår) kan hjälpa till att definiera användaren eller applikationen för provsäkerhet och lägre risk för korskontaminering.
  • Ergonomisk handtagsdesign för perfekt passform för både höger och vänster hand
  • Bekväm volyminställning med en hand med autolåsningssystem förhindrar oavsiktlig volymförändring under arbetet
  • 4-siffrig räknare för större precision, perfekt placerad för synlighet hela tiden
  • Enkanalspipetter är kompatibla med mycket smala rör
  • Fullständigt autoklaverbar och UV-beständig för provskydd mot föroreningar
  • Flerkanalsaxlarna dras in individuellt för perfekt spetsbelastning och lättare spetsutkastning
  • Enkel kalibrering i lab hjälper dig att snabbt justera din pipett till olika vätsketyper
  • Individuellt testad och försedd med kvalitetscertifikat
Lär dig mer från Nordamerika
Lär dig mer från Europa, Mellanöstern och Afrika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±10,0 till± 2.0
Certifikat och efterlevnad ISO8655
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av grepp Ergonomi
Antal kanaler 8
Produktlinje Lambda EliteTouch
Typ Pipett
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
Finger stil Ergonomi
Inkluderar Instruktionsmanual, QC-certifikat, In-lab kalibreringsverktyg, 3 färgtryckknappar
Ökar 0,01μ l
Precision ≤8,0 till≤ 1.2
Kvantitet 1
Garanti 3 år