Läs mer
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ Pipettor startsats
Produktkod. 16379921 Handla allt Corning Produkter
Change view
Antal kanaler:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal kanaler Förpackningsstorlek
16379921 1 Varje
1 options
Produktkod. 16379921 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12140.00 SEK
    11345.59 SEK / Paket med 1
    Save 794.41 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ Pipettor Starter Kit har konstruerats för att ge de högsta nivåerna av ergonomi, noggrannhet och precision.
Corning Lambda EliteTouch Startpaketet innehåller 4 pipetter med variabel volym i de mest populära och universella volymerna (0,5-10μ L, 2-20μ L, 20-200μ L och 100-1000μ L), pipettställ för 4 pipetter, 3 ställ med spetsar och tillbehör.
  • Katt. nr 6051 Lambda™ EliteTouch™ Enkanalspipett, 0,5 till 10μ L
  • Katt. nr 6052 Lambda EliteTouch Enkanalspipett, 2 till 20μ L
  • Katt. nr 6055 Lambda EliteTouch Enkanalspipett, 20 till 200μ L
  • Katt. nr 6056 Lambda EliteTouch Enkanalspipett, 100 till 1000μ L
  • Katt. nr 6066 Universellt linjärt stativ för fyra enkanalspipetter
  • Katt. nr 4134 (10μ L) Corning DeckWorks pipettspetsar
  • Katt. nr. 4138 (200μ L) Corning DeckWorks pipettspetsar
  • Katt. nr 4140 (1000μ L) Corning DeckWorks pipettspetsar
  • 3 färgade tryckknappar (4 set)
Lär dig mer från Nordamerika
Lär dig mer från Europa, Mellanöstern och Afrika
Se resursfliken nedan för specifikationer.
'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO8655
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av grepp Ergonomi
Antal kanaler 1
Produktlinje Lambda EliteTouch
Typ Pipettstartsats
Finger stil Ergonomi
Inkluderar 4 enkanalspipetter, universellt linjärt stativ för fyra enkanalspipetter, DeckWorks pipettspetsar, 3 färgade tryckknappar (4 set), tillbehör
Kvantitet 1
Garanti 3 år