Läs mer
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ Enkanalspipetter, autoklaverbara
Produktkod. 16379911 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 2μ L
0,5 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
5-50μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
16379911 20 till 200μ l Varje
16329911 0,1 till 2μ L -
16339911 0,5 till 10μ l -
16349911 2 till 20μ l Varje
16359911 5-50μ L -
16369911 10 till 100μ l -
16389911 100 till 1 000μ l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16379911 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3025.00 SEK
    2822.93 SEK / Paket med 1
    Save 202.07 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ Enkanalspipetter har konstruerats för att ge de högsta nivåerna av ergonomi, noggrannhet och precision.
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ pipettrar har konstruerats för att ge högsta nivåer av ergonomi, noggrannhet och precision. Lättviktskonstruktion, konturform på handtaget och 4-siffrig räknare designades för att säkerställa bekväm pipettering. Alla pipetter har mjuka kolvrörelser och extremt låga pipeteringskrafter för att minska belastningen på handleden och tröttheten (RSI). Färgade tryckknappar (ingår) kan hjälpa till att definiera användaren eller applikationen för provsäkerhet och lägre risk för korskontaminering.
  • Ergonomisk handtagsdesign för perfekt passform för både höger och vänster hand
  • Bekväm volyminställning med en hand med autolåsningssystem förhindrar oavsiktlig volymförändring under arbetet
  • 4-siffrig räknare för större precision, perfekt placerad för synlighet hela tiden
  • Enkanalspipetter är kompatibla med mycket smala rör
  • Fullständigt autoklaverbar och UV-beständig för provskydd mot föroreningar
  • Flerkanalsaxlarna dras in individuellt för perfekt spetsbelastning och lättare spetsutkastning
  • Enkel kalibrering i lab hjälper dig att snabbt justera din pipett till olika vätsketyper
  • Individuellt testad och försedd med kvalitetscertifikat
Lär dig mer från Nordamerika
Lär dig mer från Europa, Mellanöstern och Afrika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2,0 till± 0,6
Certifikat och efterlevnad ISO8655
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av grepp Ergonomi
Antal kanaler 1
Produktlinje Lambda EliteTouch
Typ Pipett
Volym (metrisk) 20 till 200μ l
Finger stil Ergonomi
Inkluderar Instruktionsmanual, QC-certifikat, In-lab kalibreringsverktyg, 3 färgtryckknappar
Ökar 0,2μ l
Precision ≤0,7 till≤ 0,2
Kvantitet 1
Garanti 3 år