Läs mer
Thermo Scientific™ Lambda exonukleas (10 U/μ L)
Produktkod. 10520081 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 000 enheter
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
5000 enheter
Produktkod. 10520081
Brand: Thermo Scientific™ EN0561
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lambda Exonuclease är ett mycket processivt exodeoxiribonukleas som selektivt smälter den 5'-fosforylerade strängen av dubbelsträngat DNA i 5'-3' riktning.
Thermo Scientific Lambda Exonuclease är en mycket processiv 5'≥ 3' exodeoxiribonukleas. Den smälter selektivt den 5'-fosforylerade strängen av dubbelsträngat DNA. Enzymet uppvisar låg aktivitet på enkelsträngat DNA och icke-fosforylerat DNA och har ingen aktivitet vid hack och begränsad aktivitet vid luckor i DNA.
Höjdpunkter
  • Aktiv i Thermo Scientific PCR-buffertar
Användningsområden
  • Generera enkelsträngade PCR-produkter för användning i:
    • DNA-sekvensering
    • Analys av DNA enkelsträngad konformationspolymorfism (SSCP)
    • Rullande cirkelförstärkning
  • Framställning av enkelsträngat DNA från dubbelsträngade DNA-fragment
  • Kloning av PCR-produkter
Notera
Användning av detta enzym i vissa tillämpningar kan omfattas av patent och kan kräva en licens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Enzym Exonukleas
Kvantitet 1 000 enheter
Produkttyp Exonukleas