Läs mer
Thermo Scientific™ Lambda exonukleas (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 000 enheter
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
5000 enheter
Beskrivning
Thermo Scientific Lambda Exonuclease är en mycket processiv 5'≥ 3' exodeoxiribonukleas. Den smälter selektivt den 5'-fosforylerade strängen av dubbelsträngat DNA. Enzymet uppvisar låg aktivitet på enkelsträngat DNA och icke-fosforylerat DNA och har ingen aktivitet vid hack och begränsad aktivitet vid luckor i DNA.
Höjdpunkter
- Aktiv i Thermo Scientific PCR-buffertar
Användningsområden
- Generera enkelsträngade PCR-produkter för användning i:
- DNA-sekvensering
- Analys av DNA enkelsträngad konformationspolymorfism (SSCP)
- Rullande cirkelförstärkning
- Framställning av enkelsträngat DNA från dubbelsträngade DNA-fragment
- Kloning av PCR-produkter
Notera
Användning av detta enzym i vissa tillämpningar kan omfattas av patent och kan kräva en licens.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Enzym | Exonukleas |
| Kvantitet | 1 000 enheter |
| Produkttyp | Exonukleas |