missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lambda Light Chain Antibody (1-155-2), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-79124MFV500
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Lambda Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Lambda Light Chain in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| Lambda Light Chain | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 1-155-2 | |
| Flow Cytometry | |
| IGLC, immunoglobulin lambda constant group | |
| Human IgA1 lambda myeloma protein | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 3537 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering