Läs mer
Motic™ Lambda tallrik
För användning med (utrustning):
Polariserande mikroskop
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Helvågsplatta.
- Första ordningens röd.
- 535 nm. Roterbar.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Lambda tallrik |
| För användning med (utrustning) | Polariserande mikroskop |