Läs mer
Corning™ Lambda™ Plus 8-kanals pipett, kalibrering 3x10 STD
Produktkod. 17273514 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
50 till 300μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
17273514 50 till 300μ L -
17213514 1 till 10μ l -
17233514 5 till 50μ l Varje
17253514 20 till 200μ l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17273514 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4083STD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8390.00 SEK
    7840.18 SEK / Paket med 1
    Save 549.82 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 15-03-2027
Lägg i varukorgen
Konstruerad för att ge de högsta nivåerna av noggrannhet, reproducerbarhet och komfort.
Lambda Plus-pipetter har mjuka kolvrörelser och extremt låga pipetteringskrafter. Volymen kan ställas in genom att antingen vrida på tumhjulet eller kolvknappen, och en låsmekanism förhindrar oavsiktlig förändring. Lambda Plus-pipettorna har designats för att bibehålla sin kalibrering, även efter upprepad användning och autoklavering. En nyckel medföljer varje pipett för enkel intern kalibrering.
  • Förkalibrerad pipettare levereras med ISO 17025 Certifikat
  • Testprocedur: 4 mätningar vid 3 volymer (nominell volym, 50 % av nominell volym, 10 % av nominell volym eller minimal volym)
  • Fabrikskalibrerad till strikt ISO 8655 standards-3 års garanti
  • Fullständigt autoklaverbar och UV-beständig
  • Designad för universell passform med alla vanliga märken av pipettspetsar
  • Justerbar spetsejektor
  • Noggrannhet (%)± 12 till± 1.5
  • Precision (%)< 6,0 till< 0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO17025
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med Universella pipettspetsar
Antal kanaler 8
Produktlinje Lambda Plus
Typ Flerkanalerpipett
Volym (metrisk) 50 till 300μ L
UV-övervakning Ja
Garanti 3 år