Läs mer
Corning™ Lambda™ Plus enkanalspipett, kalibrering 3x10 STD
Produktkod. 17293504 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
0,5 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
17293504 100 till 1 000μ l
17293494 0,2 till 2μ L
17213504 0,5 till 10μ l
17233504 2 till 20μ l
17253504 10 till 100μ l
17273504 20 till 200μ l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17293504 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4075STD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3045.00 SEK
    2843.52 SEK / Paket med 1
    Save 201.48 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 14-04-2027
Konstruerad för att ge de högsta nivåerna av noggrannhet, reproducerbarhet och komfort.
Lambda Plus-pipetter har mjuka kolvrörelser och extremt låga pipetteringskrafter. Volymen kan ställas in genom att antingen vrida på tumhjulet eller kolvknappen, och en låsmekanism förhindrar oavsiktlig förändring. Lambda Plus-pipettorna har designats för att bibehålla sin kalibrering, även efter upprepad användning och autoklavering. En nyckel medföljer varje pipett för enkel intern kalibrering.
  • Förkalibrerad pipettare levereras med ISO 17025 Certifikat
  • Testprocedur: 4 mätningar vid 3 volymer (nominell volym, 50 % av nominell volym, 10 % av nominell volym eller minimal volym)
  • Fabrikskalibrerad till strikt ISO 8655 standards-3 års garanti
  • Fullständigt autoklaverbar och UV-beständig
  • Designad för universell passform med alla vanliga märken av pipettspetsar
  • Justerbar spetsejektor
  • Noggrannhet (%)± 12 till± 1.5
  • Precision (%)< 6,0 till< 0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO17025
Kompatibla tips 1000μ L Tips
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal kanaler 1
Produktlinje Lambda Plus
Typ Singel Kanalpipett
Volym (metrisk) 100 till 1 000μ l
UV-övervakning Ja
Garanti 3 år