Läs mer
Motic™ 4-punkts kalibreringsslid
Produktkod. 11752656
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11752656 1 st Varje
1 options
Produktkod. 11752656 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101002300142
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med Motic™ Programvaran Images Plus 2.0. Motic™ 4-punkts kalibreringsslide har diametrar på 0,7 mm, 0,15 mm, 0,6 mm och 1,5 mm
  • För användning med Motic™ Images Plus 2.0 programvara för kalibrering
  • Inkluderar 4 diametrar: 0,7 mm, 0,15 mm, 0,6 mm och 1,5 mm
Beställningsinfo
dimProductType
Specifikationer
Typ Kalibreringsslid
Diameter (metrisk) 0.07, 0.15, 0.6, 1.5 mm
Kvantitet 1 st