missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lamin A + C Antibody (4C4), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-25151H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Lamin A + C Monoclonal specifically detects Lamin A + C in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| Lamin A + C | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS with No Preservative | |
| LMNA | |
| Full length recombinant human lamin A expressed in and purified from E. coli. [UniProt# P02545] | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Monkey | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| 4C4 | |
| Western Blot | |
| CDCD1, CDDC, CMD1A, CMT2B1, dilated 1A (autosomal dominant), EMD2, FPLD, HGPSFPL, lamin A/C, lamin A/C-like 1, lamin-A/C, LDP1, LFP, LGMD1B, limb girdle muscular dystrophy 1B (autosomal dominant), LMN1IDC, LMNC, LMNL1, prelamin-A/C, PRO1,70 kDa lamin, progeria 1 (Hutchinson-Gilford type), renal carcinoma antigen NY-REN-32 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 4000 | |
| Store at 4C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering